91294
Hexaconazole-(butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-(Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7)-α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Hexaconazole-d7
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
110-114 °C
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)