51872
Piroctone olamine
analytical standard, PESTANAL®
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone ethanolammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCO.CC(CC1=CC(C)=CC(=O)N1O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H23NO2.C2H7NO/c1-10-6-12(15(17)13(16)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5;3-1-2-4/h6,8,11,17H,7,9H2,1-5H3;4H,1-3H2
BTSZTGGZJQFALU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
323.4 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161.9 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?