45798
Perylene
analytical standard
Sinonimo/i:
Dibenz[de,kl]anthracene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
276-279 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis