43999
5-Hydroxyomeprazole
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-5-methyl-3-pyridinemethanol, 5-Methoxy-2-{[(5-hydroxymethyl-4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(CC1=NC=C(CO)C(OC)=C1C)C2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-15(18-7-11(8-21)16(10)24-3)9-25(22)17-19-13-5-4-12(23-2)6-14(13)20-17/h4-7,21H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20)
CMZHQFXXAAIBKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?