908312
Acetaminophen-(ring-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C213C6H9NO2
Peso molecolare:
157.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
RZVAJINKPMORJF-CLQMYPOBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?