Documenti fondamentali
487821
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled acetic anhydride
About This Item
Formula condensata:
(13CH313CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
1.122 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13C](=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
WFDIJRYMOXRFFG-JCDJMFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Begoña Echeverria et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11460-11467 (2015-10-21)
Methods for the absolute quantification of glycans are needed in glycoproteomics, during development and production of biopharmaceuticals and for the clinical analysis of glycan disease markers. Here we present a strategy for the chemo-enzymatic synthesis of (13)C labeled N-glycan libraries