34019
Carbofuran-d3
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate-d3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
DUEPRVBVGDRKAG-HPRDVNIFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Natural water samples using solid phase extraction (SPE) and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) combined with liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
- Surface waters samples using high-performance liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)