41085
2,3-Dimethylpentane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Tensione di vapore
2.35 psi ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
639 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
~7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
P. eboll.
89-90 °C (lit.)
Densità
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ambient air samples by thermal desorption-gas chromatography (TD-GC) in conjunction with Deans-switch cutting technique.
- Exhaled air samples by GC combined with mass spectrometry (MS) operating under the selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Indoor and outdoor air samples by adsorption using sorbent tubes, followed by analysis using TD-GC-MS with electron impact (EI) ionization.
- Commercial reagent samples by high resolution GC using graphene-zeolite imdidazole framework (ZIF8) as a stationary phase.
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal