Key Documents
35364
Supelco
Mefenamic acid-(benzoic ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(2,3-Dimethylphenylamino)benzoic-13C6 acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1
HYYBABOKPJLUIN-MQISJZSBSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)