Documenti fondamentali
35361
Supelco
Diclofenac-(acetophenyl ring-13C6) sodium salt hemi(nonahydrate)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl13C6]acetic acid sodium salt hemi(nonahydrate)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C8H10Cl2NNaO2 · 4.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cccc2Cl.[O-]C(=O)C[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]3Nc4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/2C14H11Cl2NO2.2Na.9H2O/c2*15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;;;;;;;;;;;/h2*1-7,17H,8H2,(H,18,19);;;9*1H2/q;;2*+1;;;;;;;;;/p-2/i2*1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1;;;;;;;;;;;
PRLOWEIBESKIQR-IJYJQIEZSA-L
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)