32673
Ketoprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid-(methyl-d3)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
DKYWVDODHFEZIM-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It may be used as an analytical standard for the determination of ketoprofen in compost from sewage sludge by ultrasound-assisted extraction (UAE) and salt-assisted liquid–liquid extraction (SALLE), followed by ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to MS/MS.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?