Documenti fondamentali
32514
Supelco
Sulfamethoxazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C4H11N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
Descrizione generale
Chemical structure: sulfonamide
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)