34053
Atrazine-d5
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-pentadeuteroethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
MXWJVTOOROXGIU-SGEUAGPISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
determination of atrazine in water and soil samples using isotope dilution gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Atrazine-d5 may also be used as an internal standard for the estimation of atrazine in water samples using solid-phase extraction and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) followed by liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(LC-ESI-MS/MS).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?