Documenti fondamentali
31434-M
Sigma-Aldrich
Sodio cloruro
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1 hPa ( 865 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
≤0.0001% hexacyanoferrate(II)
≤0.005% free acid (as HCl)
≤0.005% free alkali (as NaOH)
≤0.005% in water insoluble matters
≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.00002%
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals: ≤3 mg/kg (by ICP-OES)
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
I cristalli di cloruro di sodio appartengono al sistema cristallino cubico. È ampiamente utilizzato come conservante per prodotti a base di carne, verdura e pesce. Il suo effetto sulla crescita delle salmonelle (inoculo misto di Salmonella thompson, S. stanley e S. infantis) è stato studiato su un terreno di laboratorio.
Applicazioni
Il cloruro di sodio è stato usato nella dissoluzione di polimeri quali poliallilammina cloridrato, sodio polistirenesolfonato e acido poliacrilico.
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile anche in flaconi di vetro.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stefaan Derveaux et al.
Analytical chemistry, 80(1), 85-94 (2007-12-07)
The "layer-by-layer" (LbL) technology has been widely investigated for the coating of flat substrates and capsules with polyelectrolytes. In this study, LbL polyelectrolyte coatings applied at the surface of digitally encoded microcarriers were evaluated for the quantitative, sensitive, and simultaneous
A M Gibson et al.
International journal of food microbiology, 6(2), 155-178 (1988-03-01)
The growth responses of salmonellae (mixed inoculum of Salmonella thompson, S. stanley and S. infantis) as affected by NaCl concentration, pH level and storage temperature were studied in laboratory medium. Growth curves were obtained at 5 concentrations of NaCl (0.5-4.5%
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)