31405
Dextrin from potato starch
for biotechnological purposes
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for biotechnological purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, yellow to very deep yellow (hot)
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?