27130
Chromotrope 2B
for microscopy
Sinonimo/i:
2-(4-Nitrophenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 176
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
300 °C
Solubilità
water: 10 mg/mL
ε (coefficiente d’estinzione)
≥500 at 509-519 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?