Documenti fondamentali
126225
Sigma-Aldrich
Acido cromotropico
technical grade
Sinonimo/i:
Acido 1,8-diidrossinaftalene-3,6-disolfonico, Acido 4,5-diidrossinaftalene-2,7-disolfonico
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
≥78.5%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Chromotropic acid disodium salt dihydrate is a tan colored sodium salt.
Applicazioni
Chromotropic acid disodium salt dihydrate may be employed as a chromogenic reagent for the quantification of dipyrone in various pharmaceutical preparations.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Spectrophotometric determination of dipyrone in pharmaceutical preparations by using chromotropic acid"
Sakiara KA, et al.
Il Farmaco; Edizione Scientifica, 54(09), 629-635 (1999)
Spot-test identification and rapid quantitative sequential analysis of dipyrone.
Tubino M, et al.
Ecletica Quimica , 35(10), 41-46 (2010)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)