C3143
Chromotrope 2R
Powder
Sinonimo/i:
2-(Phenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 29
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chromotrope 2R, suitable for modified Gomori Trichrome stain
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥70%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
red to brown
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, dark red
εmax
≥450 at 510-513 nm in methanol
Compatibilità
suitable for modified Gomori Trichrome stain
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)18-17-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
GXEAXHYQKZAJGB-QIKYXUGXSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?