26161
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE plunger tip
Misura
2.5 mL
Caratteristiche
1002 LT-LTN--RN-TLL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 1360-01
Compatibilità
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL
Descrizione generale
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)