Key Documents
26150
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN), pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE plunger tip
Caratteristiche
1702 C, LT, N, or RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 1122-01
Volume siringa
25 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN)
Descrizione generale
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)