26158-U
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE plunger tip
Misura
500 μL
Caratteristiche
1750 LT, LTN, RN, or TLL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 1169-01
Compatibilità
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
Descrizione generale
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)