228842
Ethyl Violet
cationic triarylmethane dye
Sinonimo/i:
Basic violet 4, Ethyl purple 6B
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 1 mg/mL
λmax
595 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥12000 at 250-256 nm in water at 0.003 mg/mL
≥17000 at 304-310 nm in water at 0.003 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?