378011
Basic Blue 3
Dye content 25 %
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, 25%
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
λmax
654 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥12000 at 257-263 nm in water at 0.01 g/L
≥4500 at 289-295 nm in water at 0.01 g/L
≥45000 at 651-657 nm in water at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2nc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C20H26N3O.ClH/c1-5-22(6-2)15-9-11-17-19(13-15)24-20-14-16(23(7-3)8-4)10-12-18(20)21-17;/h9-14H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
IURGIPVDZKDLIX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?