199656
Sudan II
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 10 mg/mL
λmax
493 nm
604 nm (2nd)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥14000 at 491-497 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 419-425 nm in methanol at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
448.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
231.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?