100994
Para Red
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, 1-(p-Nitrophenylazo)-2-naphthol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
248-252 °C (lit.)
λmax
488 nm
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
WOTPFVNWMLFMFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?