201618
Sudan Red 7B
Sinonimo/i:
Fat Red 7B, Fat red bluish, Solvent Red 19
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd)
533 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥14230 at 367-377 nm in toluene
≥24660 at 528-538 nm in toluene
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Borer (Lepidoptera: Crambidae) Dispersal from Small-Grain
Aggregation Plots