Documenti fondamentali
20709
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22 ga (cone tip, side-port)
Caratteristiche
needle type LTN (fixed)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81343
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
1 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)