18503
Methyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur™, 98.0%
Sinonimo/i:
Methyl triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
98.0%
Stato
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
n20/D 1.327
P. ebollizione
94-99 °C (lit.)
Densità
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Useful methylation reagent for the conversion of amines to methyl ammonium triflates.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)