16614
Cyanuric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>360 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Milk and milk products using gas chromatography with tandem mass spectrometric (GC-MS/MS) detection.
- Human urine samples and infant formula using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)