PHR1274
Melamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1379183
Famiglia di API
melamine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Melamine is a nitrogen-rich chemical employed in the production of plastics, resins, laminates, adhesives as well as flame retardants. It may also be utilized as a fertilizer. It is one of the metabolites of cyromazine, which is approved for use as an insecticide on a wide range of vegetable crops.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Urinary tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Melamine; 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride