Key Documents
8.20358
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid
About This Item
Formula condensata:
C3N3(OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-618-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
7700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
320-330 °C (decomposition)
Solubilità
2 g/L
Densità
2.5 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
WGK 1