Documenti fondamentali
14249
Supelco
2-Furyl methyl ketone
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Acetylfuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Beilstein:
107909
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.506-1.508
n20/D 1.5070 (lit.)
P. ebollizione
67 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Rosa Perestrelo et al.
Journal of chromatography. A, 1381, 54-63 (2015-01-27)
An improved, reliable and powerful analytical strategy based on digitally controlled microextraction by packed sorbent (MEPS) combined with ultrahigh pressure liquid chromatography (UHPLC) was validated for the simultaneous identification and quantification of major furanic derivatives, namely 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (5HMF), 5-methyl-2-furaldehyde (5MF)