Documenti fondamentali
04283
Sigma-Aldrich
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
≥98%
Sinonimo/i:
di-Sodium hydrogen phosphite
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO3 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sodium phosphite dibasic pentahydrate can be used as an electron donor for the enantioselective transformation of prochiral sulfides to the corresponding optically active sulfoxides catalyzed by Thermocrispum municipale cyclohexanone monooxygenase (TmCHMO) enzyme.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective sulfoxidations employing the thermostable cyclohexanone monooxygenase from Thermocrispum municipale.
De G G and Franconetti A
Enzyme and Microbial Technology, 113, 24-28 (2018)