344443
Sodium fluorophosphate
95%
Sinonimo/i:
Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?