03830
Ethylene glycol monosalicylate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.549
P. ebollizione
166 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
339.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
171 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)