01343
1-Hexanesulfonyl chloride
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.459
Stringa SMILE
CCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H13ClO2S/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
AEHJDQSLTMFLQO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)