28-4440
Sodium tetraborate decahydrate
JIS special grade, 99.0-103.0%
Sinonimo/i:
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
99.0-103.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
9.2 (10 g/L)
Densità
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges