28-2790
Sodium D-gluconate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
D-Gluconate sodium salt, D-Gluconic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.5-7.5
Punto di fusione
206 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?