24-6170
1,2-propandiolo
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.