24-4350
Potassium chromate
SAJ first grade, ≥98.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
8.5-10.0 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
971 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges