Documenti fondamentali
24-0570
Sigma-Aldrich
Olio minerale
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Mineral oil
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Grado
SAJ first grade
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
460.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
238 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Akira Endo et al.
Plant physiology, 147(4), 1984-1993 (2008-06-14)
The regulation of abscisic acid (ABA) biosynthesis is essential for plant responses to drought stress. In this study, we examined the tissue-specific localization of ABA biosynthetic enzymes in turgid and dehydrated Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) plants using specific antibodies against 9-cis-epoxycarotenoid