Documenti fondamentali
44594-U
Supelco
P-I-A-N-O Kit
analytical standard
Sinonimo/i:
Piano Assay Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D6729,D6730,D6733
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
  • Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
  • Aromatics Mix (44587) .1 mL
  • Naphthenes Mix (44588) .1 mL
  • Olefins Mix (44589) .1 mL
  • P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
-57.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-49.45 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
44594-U4061837618994