23-0590
Acido oleico
SAJ first grade, ≥70.0%
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Saggio
≥70.0%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
oleic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?