18-1440
Lithium chloride
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
6
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1