746460
Lithium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 547 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
Perdita
≤1.0% loss on drying
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1