12-1290
Glycolic acid
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥98.0%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?