Documenti fondamentali
1.01806
SAFC
Benzoato di benzile
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Benzoato di benzile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-402-9
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
480 °C
P. ebollizione
324 °C/1013 hPa
Punto di fusione
21 °C
Temp. transizione
flash point 158 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(Cc2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Benzylbenzoate is the ester of benzoic acid and benzyl alcohol. Due to its antimicrobial characteristics, it is typically used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as a solvent in cosmetic preparations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Alcool benzilico EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00987
Alcool benzilico
Etanolo absolute, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Etanolo