8.17043
Thimerosal
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Thimerosal
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
232-233 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point 250 °C
Solubilità
1000 g/L
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3