BP968
Benserazide impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DL-Serine hydrazide, (RS)-2-Amino-3-hydroxypropanohydrazide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benserazide
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti