07-5560
1,5-Diphenylcarbazide
JIS special grade
Sinonimo/i:
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
170-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?